Läs mer
Novus Biologicals™ 17-AAG
Produktkod. 18636528 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18636528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18636528 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB11081558
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Content And Storage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Quantity 1 mg
For Use With (Application) Soluble in DMSO (>50 mg/mL) or ethanol (5 mg/mL)
Type Inhibitor
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.