Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Small, tapered plug used to seal the openings of test tubes, flasks and other laboratory glassware
- Preferable for applications that require tighter seal or greater degree of chemical resistance
- Prevent contamination of samples by protecting contents of laboratory glassware from air
- Allows experimenters to shake or mix solutions without spilling them
Specifica
Specifica
| Hardness | 46/55 IRHD |
| Height (Metric) | 54mm |
| Quantity | 1/Ea. |
| Color | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 99 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Product Type | Tapered Stopper (1 hole) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?