Learn More
ZNF680 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-79428
 View more versions of this product
Product Code. 18277226
  • 4300.00 NOK / 100µL
Description
ZNF680 Polyclonal specifically detects ZNF680 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZNF680
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
FLJ90430, zinc finger protein 680
Rabbit
62 kDa
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
NP_848653
ZNF680
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF680. Peptide sequence: RGYGKCGHENLQLRISCKSVDESKVFKEGYNELNQCLRTTQSKIFQCDKY
Affinity purified
RUO
340252
Human
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis