Learn More
Invitrogen™ ZNF583 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Product Code. 15722821 Shop All Thermo Scientific Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15722821 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15722821 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA554890
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: EPWMVKKEGT RGPCPDWEYV FKNSEFSSKQ ETYEESSKVV TVGARHLSYS LDYPSLREDC QSEDWYKNQL GSQEVH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 55%.
ZNF583 may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen ZNF583
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration Lot-Specific
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene ZNF583
Gene Accession No. Q96ND8
Gene Alias BC056221; LOC101788406; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 583; RGD1562044; Zfp583; Zinc finger protein 583; zinc finger protein L3-5; Znf583
Gene Symbols ZNF583
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ZNF583. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93651).
Purification Method Antigen affinity chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 147949
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.