Learn More
ZNF23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. 16870925 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
150 μL
20 μL
Förpackningsstorlek:
150µL
20µL
Produktkod. Quantity unitSize
16870925 20 μL 20µL
16860925 150 μL 150µL
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16870925
Brand: Proteintech 213221AP20UL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF23 May be involved in transcriptional regulation. May have a role in embryonic development. Belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family.
Specifikationer
Antigen ZNF23
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.32 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene ZNF23
Gene Accession No. P17027
Gene Alias KOX16, Zfp612, Zinc finger protein 23, Zinc finger protein 359, Zinc finger protein KOX16, ZNF23, ZNF359, ZNF612
Gene Symbols Zfp612, ZNF23
Host Species Rabbit
Immunogen ZNF23 Fusion Protein Ag14755
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 234725, 307839, 7571
Target Species Mouse, Rat, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.