Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Sets
Shop All Retsch Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
Unit Size:
Each
Description
- For use with RS 100 and RS 200 Vibratory Disc Mills
Specifications
Specifications
| Product Type | Grinding Set |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| For Use With (Equipment) | For RS200 |
| Material | Zirconium Oxide |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur