Learn More
Zirconium fluoride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-221523 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 10792761
Brand: Thermo Scientific Acros 299790250
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-64-4
Molecular Formula F4Zr
Molecular Weight (g/mol) 167.21
MDL Number MFCD00011307
Specifications
Boiling Point 905.0°C
Melting Point 640.0°C
Color White
Physical Form Fine Crystalline Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.4% min
Linear Formula ZrF4
Merck Index 15, 10375
Solubility Information Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Formula Weight 167.21
Percent Purity 99.5%
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Zirconium fluoride, 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium fluoride
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicaciones de peligro
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Zirconium fluoride
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado