Learn More
Zinc wire, 3.18mm (0.125in) dia, 99.95% (metals basis)
Código de producto. 11395928
Click to view available options
Quantity:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10m
50m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11395928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010435.H2
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-66-6
Molecular Formula Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
MDL Number MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Appearance Gray wire
Density 7.14g/cm3
Quantity 50 m
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Chemical Name or Material Zinc
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado