Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Zinc Sulfate Monohydrate |
| CAS | 7446-19-7 |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | H2O4S . Zn . H2O |
| Synonym | Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2; |
| SMILES | O.[Zn].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | sulfuric acid;zinc;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.5 |
| Formula Weight | 179.9071 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?