Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10025-64-6 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | Cl2H12O14Zn |
| Synonym | zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g |
| InChI Key | PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2] |
| IUPAC Name | zinc;diperchlorate;hexahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.362 |
| PubChem CID | 202253 |
| Formula Weight | 372.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?