Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 5263-02-5 |
| Color | White |
| pH | 8 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | C2H6O12Zn5 |
| MDL Number | MFCD00011519 |
| InChI Key | UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D |
| SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
| IUPAC Name | pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc carbonate hydroxide
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P362-Take off contaminated clothing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?