Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Physical Form | Anhydrous |
| Quantity | 100 g |
| Linear Formula | ZnBr2 |
| UN Number | 3260 |
| Formula Weight | 225.2g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grade | puriss. |
| Chemical Name or Material | Zinc Bromide |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?