Learn More
β-Zearalenol-Zearalanol-d5, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Beskrivning
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Glass Bottle |
| Physical Form | Solid |
| Industry Type | Mycotoxins |
| Quantity | 10 mg |
| Grade | Analytical Standard |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering