Learn More
(Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, TRC
Product Code. 30371490
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30371490 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30371490 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE90278525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analyte or Component Names (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22H21ClN2O2
Synonym Loratadine Impurity
InChI Formula InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Solution Type Neat
SMILES CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 380.87
Quantity 25 mg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.