Learn More
Yoda 1, MedChemExpress
Código de producto. 16490078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16490078 5 mg 5mg
16477608 10 mg 10mg
16453627 50 mg 50mg
16437526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16490078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18723
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.
Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.
Especificaciones
Chemical Name or Material Yoda 1
Physical Form Powder
CAS 448947-81-7
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H8Cl2N4S2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : 15.62 mg/mL (43.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=C(CSC2=NN=C(C3=NC=CN=C3)S2)C(Cl)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 355.27
Formula Weight 355.27
Percent Purity 99.83%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.