Learn More
Yeast Extract, Powder, MP Biomedicals™
Product Code. 11496501 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 11496501
Brand: MP Biomedicals 0219402791
Yeast extract From Yeast, Molecular Biology Reagent, Yellow-tan Powder
  • It is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
  • Yeast extract powder is a vacuum dried autolyzed yeast extract produced from 100% Baker's yeast.
  • It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B Complex vitamins natural to yeast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8013-01-2
Specifica
Color Tan-Yellow
Form Solid
Purity or Quality Grade Molecular Biology Grade
Quantity 1 kg
Chemical Name or Material Yeast Extract
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato