Learn More
Novus Biologicals™ XIAP Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gene ID (Entrez) | 331 |
| Species | Human |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56187 |
| Gene Alias | API3X-linked inhibitor of apoptosis protein, apoptosis inhibitor 3, baculoviral IAP repeat-containing 4, baculoviral IAP repeat-containing protein 4, BIRC4XLP2, E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, EC 6.3.2.-, hIAP3, hIAP-3, hILP, IAP3, IAP-3, IAP-like protein, ILP, ILP1, Inhibitor of apoptosis protein 3, MIHA, X-linked IAP, X-linked inhibitor of apoptosis |
| Gene Symbol | XIAP |
| Quantity | 0.1 mg |
| Research Category | Apoptosis, Cancer |
| Storage Buffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering