Få mere at vide
Xanthone, Mikromol™
Produktkode 17980696
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
17980696 250 mg 250mg
17922796 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17980696 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1450.020250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xanthone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Xanthone
CAS 90-47-1
Analyte or Component Names Xanthone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H8 O2
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone
InChI Formula InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC Name xanthen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Quantity 250 mg
Formula Weight 196.0524 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.