Learn More
ABEBA™ X-Light White Safety Clog Shoes SB
Description
- Lightweight, comfort, hygiene
- Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
- ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 joules)
- White smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable Active Comfort insole
- Sanitized treatment
Specifications
Specifications
| Buckle Material | Plastic |
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD |
| Closure Type | Heel strap non-foldable, adjustable |
| Color | White |
| Liner Material | Breathable lining with Silver ions |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Sole Features | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | Clogs |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?