Learn More
Abeba™ X-Light Low Safety Shoe
Product Code. 17553155
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17553155
missing translation for 'mfr': Abeba™ 71103835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Abeba X-Light Low Safety Shoe has a breathable inner lining with silver ions.
  • Size 35 to 48
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Smooth leather, black
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Steel toe cap
  • Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
  • Antistatic
  • Reflective material
Specifica
Closure Type Laces
Color Black
Material Leather
Size 35
Toe Material Steel
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato