Learn More
ABEBA™ X-Light Black Occupational Shoes O2 ESD
Beskrivelse
- Lightweight, comfortable black occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Black microfiber
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| Material | Microfiber |
| Size | 40 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Comply to EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD dissipative according EN 61340 |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Low-cut |
| Waterproof | Water Resistant |
| Product Type | O2 SRC ESD |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?