Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl High Chair
Description
- Vinyl
- Laboratory high chair with adjustable foot ring on glides
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 7 suitable
Specifications
Tekniske data
| Product Type | Lab Swivel Chair |
| Color | Blue |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Style | High back |
| With Armrest | No |
| With Backrest | Yes |
| With Casters | No |
| Footrest | Yes |
| With Lumbar Support | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?