Learn More
Pinnacle Brush™ Wooden Beaker Brushes
Product Code. p-8000740
Click to view available options
Size:
80 x 50 x 150 mm
Brush Circumference: 18 cm
Unit Size:
Each
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12891924
Marke: Pinnacle Brush™ M2117
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Features center set bristles. Pinnacle Brush™ Tube Wooden Beaker Brushes offer gentle cleaning for beakers.
  • Rounded shape
  • Wood handle
Spezifikation
Product Type Beaker Brush
Bristle Material Fiber
Handle Material Wood
Diameter (Metric) 5.7 cm
For Use With (Equipment) Beaker
Length (Metric) 41 cm
Length (Metric) Brush 15.5 cm
Length (Metric) Handle 25.5 cm
Quantity 6 Pk.
Size Brush Circumference: 18 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt