Learn More
Heinz Herenz Wooden Applicator with Single Cotton Bud Single End Tip
Description
We offer a wide range of sterile and nonsterile swabs:
- Wood, PS, PP, aluminium or paper applicator
- Each in various lengths available
- With cotton, viscose, polyester or foam head
- Diameter of the heads: small, medium or large
- This guarantees that the right instrument is available for every special application.
- For example, the cotton-tipped swabs are recommended for use by ENT specialists.
- Our sterile cotton buds are all individually wrapped.
Please note in the medical field:
- Only suitable for single use
- Use by medical personnel only
- This applicator size: single cotton bud is 5.0 to 5.5 x 12 mm and wooden stick is 150 x 2.2 mm
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Handle Material | Wood |
| Product Type | Cotton Swab |
| Tip Material | Cotton |
| Tip Type | Single End |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?