Learn More
JG Finneran Associates™ Convenience Packs of Vials/Closures
Product Code. 12357079
Click to view available options
Volume (Metric):
700 μL
750 μL
2 mL
Packaging Type:
Preassembled
Standard
Material:
Borosilicate Glass
Polypropylene
Closure Type:
Screw Cap
Snap Cap
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12357079
Brand: JG Finneran Associates™ 9807P840
Only null left
Add to basket
Add to basket
Complete sets of vials and closures. JG Finneran Associates™ Convenience Packs of Vials/Closures include 100 chromatography sample vials and 100 matching caps in an easy-access box that keeps items visible and particle free.
  • Components packaged in a clear lid tray
  • Includes 100 vials and 100 matching closures
  • Standard packs include caps in a separate plastic bag
  • Preassembled packs come ready to use with caps attached to the vials
  • Fits into the bench drawer for easy access
  • Packaging keeps products visible and particle free
Options:
  • Standard Pack of 8x30mm Clear Glass Shell Vials (750μL) with 8mm Snap Plugs
  • Standard Pack of 8x40mm Clear Polypropylene Shell Vials (700μL) with 8mm Snap Plugs
  • Preassembled Pack of 12x32mm Clear Glass Screw Top Vials (2mL) with 8-425mm Screw Caps with 0.045 in. Red PTFE/Silicone Septa
Spezifikation
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Material Polypropylene
Volume (Metric) 700 μL
For Use With (Application) Chromatography
Includes Vials, closure and clear-lid box
Neck Style Shell/Straight
No. per Pack 100
Packaging Type Standard
Closure Material Plastic
Closure Type Snap Cap
Height (Metric) 40 mm
Quantity 100/Pk.
Type Chromatography Vials and Closures Set
Closure Size 8 mm
For Use With (Equipment) Waters WISP™ 96 Position Autosampler
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt