Learn More
Karl Hecht™ Wire Test Tube Racks
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Positions:
12
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Holds 12 tubes in a 3 x 4 configuration
- For tubes up to approx. 17mm in diameter
- White, plastic-coated wire design
- 8cm high
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Array | 3 x 4 |
| Color | White |
| Holds | Tubes (17 mm) |
| Material | Plastic-coated Wire |
| Positions | 12 |
| For Use With (Application) | Test tube and centrifuge tube storage |
| Height (Metric) | 8 cm |
| Diameter (Metric) Opening | 17 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto