Learn More
Beskrivelse
- Wipe dirty hands and lightly soiled surfaces with ease with our Tork Wiping Paper Plus.
- Mop up spills easily, due to the high absorbency of this wiping paper.
- Tackle tasks requiring strength and absorbency in no time with this multipurpose design.
- Swiftly carry and dispose of packaging with Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Wiping Paper |
| Length (English) | 557.74 yd. |
| Length (Metric) | 510 m |
| Width (English) | 14.53 in. |
| Width (Metric) | 36.9 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Blue |
| Ply | 2-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?