Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Luer Lock Syringe Needles
Product Code. p-6960102 Shop All SP Scienceware Products
Change view
Click to view available options
Model:
90052
90624
91026
Diameter (Metric):
0.46 mm
0.71 mm
1.02 mm
Length (English):
5 in.
6 in.
12 in.
Material:
PTFE
Stainless Steel
Unit Size:
Each
Pack of 6
Product Code. Model Diameter (Metric) Length (English) Material unitSize
15358588 90052 0.71 mm 5 in. Stainless Steel Pack of 6
15368588 90624 1.02 mm 12 in. PTFE Each
15378588 91026 0.46 mm 6 in. Stainless Steel Pack of 6
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15358588
Marque: Bel-Art™ 660000024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed for easy sample loading with Luer Lock syringes, needles are available in stainless steel or PTFE. Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
  • PTFE needles offer a convenient way to wash your small volume tubes by minimizing the possibility of scratches
  • Stainless steel needles are designed for easy sample loading
Spécification
For Use With (Equipment) 5 mm NMR Tubes
Type Needle
Diameter (Metric) 0.71 mm
Diameter (Metric) Inner 0.41 mm
For Use With (Application) Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
Includes Barrel and piston
Length (English) 5 in.
Material Stainless Steel
Model 90052
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.