Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Screw-Cap NMR Tube
Description
- Each Screw-Cap Tube comes complete with open top screw cap and PTFE/Silicone septum
- Inert to most organic solvents and compounds but poor to strongly corrosive materials
- Remains reliable after multiple punctures
Specifications
Specifications
| Length (Metric) | 177.8 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (Metric) Outer | 5 mm |
| Field Strength | 500 MHz |
| Includes | PTFE/Silicon Septum |
| Model | 528-TR-7 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?