Läs mer
Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 13mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (Metric):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model:
514-1PP-7-5
514-1PP-8-5
514-1PP-9-5
514-3PP-7-5
514-3PP-8-5
514-3PP-9-5
514-5PP-7-5
514-5PP-8-5
514-5PP-9-5
514-7PP-7-5
514-7PP-8-5
514-7PP-9-5
Field Strength:
300MHz
350MHz
400MHz
60MHz
Förpackningsstorlek:
Pack of 5
Beskrivning
Innehåller
Tube and disposable cap
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (Metric) | 38 μm |
| Concentricity (Metric) | 76 μm |
| Length (Metric) | 228.6 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 12.975±0.008 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 11.710±0.013 mm |
| Field Strength | 300MHz |
| For Use With (Application) | For experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples) |
| Length (English) | 9 in. |
| Thickness (Metric) Wall | 0.64 mm |
| Model | 514-3PP-9-5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering