Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Solid-Top Screw Cap, Clear
Shop All Wheaton Science Products ProductsBeschreibung
Beinhaltet
14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Liner) | PTFE/14B Rubber |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 13 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (Metric) | 0.3 mL |
| For Use With (Application) | Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping |
| Graduated | No |
| Style | Conical V |
| Thread Style | Screw |
| Volume (English) | 0.1 dr. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?