Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Columbia Jars for Cover Slips
Código de producto. 11724309 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
Pack of 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
11724309 Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11724309 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W9001806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 NOK
    2753.60 NOK / Pack of 6
    Save 376.40 NOK
    12% Off
Estimated Shipment: 11-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
WHEATON™ Columbia Jars for Cover Slips are ideal for staining applications, cleaning cover slips, and coating them with materials such as poly-lysine or silane. Manufactured from soda lime glass with a 43-400 white polypropylene screw cap.
  • Manufactured from soda lime glass
  • Ideal for staining applications, cleaning, and coating cover slips with poly-lysine or silane
  • Holds up to 4 cover slips, 17 to 23 mm wide and up to 30 mm long
  • Includes 43 to 400 white polypropylene screw cap with PTFE-coated polyethylene liner
  • Longer cover slips can be accommodated when cap is removed
Especificaciones
Closure Color White
Closure Included Closure Included
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw
Autoclavable Not Autoclavable
Bottom Shape Round
Color Clear
Material Soda Lime Glass
Type Staining Jar
Height (Metric) 44mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.