Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Bottles with PE Cone LPDE-Lined Black Phenolic Cap
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Made from clear and amber soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
- Closure material is phenolic
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Coating | Plastisol |
| Color | Clear |
| Diameter (English) | 3.7 in. |
| Material | Soda Lime Glass |
| Closure Color | Black |
| Closure Included | Yes |
| Height (Metric) | 208 mm |
| Height (English) | 8.2 in. |
| Closure Liner | Polyethylene Cone/LDPE |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?