Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - White
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100 Cs.
100/Cs.
1000 Cs.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Beschreibung
- Packaged in case of 100 or 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 1000 Cs. |
| Neck Finish | 15-415 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Product Type | Polypropylene Cap |
| For Use With (Equipment) | Plastic dropping bottle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur