Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - White
Product Code. 12458842 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100 Cs.
100/Cs.
1000 Cs.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Product Code. 12458842
Brand: DWK Life Sciences 242530
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Packaged in case of 100 or 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 100 Cs.
Neck Finish 20-410
Certifications/Compliance ISO 9001
Product Type Polypropylene Cap
For Use With (Equipment) Plastic dropping bottle
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt