Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Open Top Screw Caps with Silicone Liner
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
13-425
15-425
Color:
Black
White
No. per Case:
1000 Cs.
250 Cs.
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 250
Description
- Can withstand autoclaving / sterilization
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Material | Phenolic Resin |
| No. per Case | 1000 Cs. |
| Neck Finish | 15-425 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Product Type | Open Top Screw Cap |
| For Use With (Equipment) | Glass bottle or vial |
| Closure Liner | PTFE/Silicone |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto