Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
Green
Natural
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Material:
LDPE
Polyethylene
No. per Case:
100 Cs.
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 1000
Beskrivning
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Blue |
| Material | Polyethylene |
| No. per Case | 1000 Cs. |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μL |
| Product Type | Dropper Tip |
| For Use With (Equipment) | Plastic dropping bottle |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering