Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (13mm)
Product Code. p-3306211 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
Green
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Material:
LDPE
Polyethylene
No. per Case:
100 Cs.
1000 Cs.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Product Code. 12436041
Brand: DWK Life Sciences W242414A
Only null left
Add to basket
Add to basket
13mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blue
Material LDPE
No. per Case 1000 Cs.
Certifications/Compliance ISO 9001
Drop Size 41 μL
Product Type Dropper Tip
For Use With (Equipment) Plastic dropping bottle
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.