Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Height (Metric):
19 cm
20 cm
Unit Size:
Each
Description
- Utilizes clear-seal grease-free joints
- «O« ring not required
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A |
| Height (English) | 7.4 in. |
| Height (Metric) | 19 cm |
| Includes | Plastic standard taper joint clamp, a 13-425 screw cap with cut-out top and a ptfe faced rubber liner |
| Type | Diazomethane Generator |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido