Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Screw Cap with PTFE-Faced Rubber Liner
Shop All Wheaton Science Products ProductsBeskrivning
- Designed for product safety
- TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
- Screw cap
- Pheolic
- Black
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| Material | Phenolic Resin |
| No. per Case | 100 Cs. |
| Neck Finish | 20-400 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| For Use With (Equipment) | Bottle |
| Closure Liner | PTFE/14B Rubber |
| Autoclavable | Autoclavable |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?