Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds without Caps
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Closure Size:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Unit Size:
Pack of 108
Pack of 160
Pack of 288
Pack of 30
Pack of 432
Pack of 60
Descripción
- Type III soda-lime glass
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity | 4 oz., 125 mL |
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Capacity (English) | 4 oz. |
| Color | Amber |
| Diameter (English) | 1.88 in. |
| Material | Soda Lime Glass |
| Closure Color | White |
| Height (Metric) | 112 mm |
| Height (English) | 4.4 in. |
| Closure Liner | Poly/Vinyl |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido