Få mere at vide
Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Polypropylene Funnel with Integrated Membrane, for use with the MBS II Microbiological Filtration System
Klik for at se tilgængelige muligheder
Model:
MICROPL21
MICROPL31
Pakningsstørrelse:
Pack of 24
Beskrivelse
- Material (Funnel): Polypropylene
- Material (Membrane): Nitrocellulose
- Pore Size: 0.45 μm
- Volume (Metric): 100 mL
- Autoclavable: Yes (Up to 50-Times)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | MBS II Microbiological Filtration System |
| Material | Polypropylene |
| Material (Membrane) | Nitrocellulose |
| Pore Size | 0.45 μm |
| For Use With (Application) | Microbiological Filtration |
| Model | MICROPL21 |
| Quantity | 24 Pk. |
| Series | MBS II |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion