Learn More
Cytiva Whatman™ pH Indicators Reel Dispensers
Código de producto. 10052251
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
0.5 to 5.5
1 to 11
1 to 14
4 to 7
6.4 to 8
8 to 10
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10052251
missing translation for 'mfr': Cytiva 2611628
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH Range 1 to 11
Format Reel
For Use With (Application) Routine pH testing
Type pH Indicator Dispenser
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado