Learn More
Cytiva Whatman™ pH Indicators Integral Comparison Strips
Product Code. 11340694
Click to view available options
pH Range:
1 to 12
1.8 to 3.8
3.8 to 5.5
5.2 to 6.8
6 to 8.1
8 to 9.7
9.5 to 12
Unit Size:
Pack of 200
Product Code. 11340694
Brand: Cytiva 2630990
Only null left
Add to basket
Add to basket
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH Range 8 to 9.7
Format Strip
For Use With (Application) Routine pH testing
Includes Plastic supports, paper segments on each strip, complementary indicator charts
Type pH Indicator Test Strip, Integral Comparison Strip
Dimensions (L x W) 100 x 11 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.