Learn More
Cytiva Whatman™ 3MM Chr Chromatography Paper
Product Code. p-70703
Click to view available options
Length (Metric):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Width (Metric):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Roll
Sheet
Unit Size:
Each
Pack of 100
Product Code. 11330744
Brand: Cytiva 3030917
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
Dimensions (L x W) 46 x 57 cm (18.11 x 22.44 in.)
Film Thickness 0.34 mm
Finish Smooth
For Use With (Application) For Electrophoresis, General Chromatography, and Blotting AppliCatIons
Format Sheet
Grade 3 MM Chr
Material Cellulose
Width (English) 18.1 in.
Width (Metric) 46 cm
Flow Rate 130 mm/30 min.
Length (Metric) 57 cm
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.