Learn More
West Nile Virus Envelope Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5505.00 NOK
Specifications
Antigen West Nile Virus Envelope
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Form Purified
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18701783
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-41056MFV610
0.1 mL
5505.00 NOK
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
West Nile Virus Envelope
Polyclonal
Purified
RUO
Virus
IgG
Peptide affinity purified
ELISA
mFluor Violet 610 SE
Rabbit
Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at the N terminus of the West Nile virus envelope protein. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of West Nile Virus Envelope Protein. Amino Acid Squence: CPTMGEAHNEKRADPA
Primary
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt