Learn More
Water Supply QC Check Sample: Mercury
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Analyte or Component Names | Mercury |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Hg |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver; |
| InChI Formula | InChI=1 S/Hg |
| Solution Type | Single Solution |
| SMILES | [Hg] |
| Element | Hg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?