Få mere at vide
Water, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695350
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.50 L
250mL
4 L
500mL
Each
Pack of 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15695350 4 x 4 L Pack of 4
15685350 250 mL 250mL
15605360 500 mL 500mL
15665350 1 L 1 L
16225301 2.5 L 2.50 L
16419019 2.5 L Each
15608400 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15695350 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 392534X4L
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CHROMASOLV™ LC-MS
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molecular Formula H2O
MDL Number MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Tekniske data
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC Name oxidane
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Formula Weight 18.02g/mol
Grade LC-MS CHROMASOLV
Density 1.000g/mL at 3.98°C
Quantity 4 x 4 L
Chemical Name or Material Water
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.