Learn More
HyClone™ Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free), Cytiva
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000mL
100mL
500mL
Pack of 6
Beskrivelse
- Endotoxin-free; contains no detectable gram-negative bacteria
- Meets < 0.005 EU/mL endotoxin by turbidimetric assay
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Quantity | 100 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion