Learn More
Water with 0.1% formic acid, Honeywell™
Specifications
Specifications
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Formula | H2O |
| MDL Number | MFCD00011332 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Synonym | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC Name | oxidane |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| PubChem CID | 962 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?